Learn More
EPA-Methode 538 Gemisch in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314807 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314807 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000363ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox
CAS 30560-19-1, 116-06-3, 1646-87-3, 301-12-2, 141-66-2, 1445-75-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 1000 μg/mL∣Dicrotophos 1000 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Thiofanox 1000 μg/mL∣Quinoline 20000 μg/mL