Learn More
EPA-Methode 525.3 UCMR 4 Ersatzmischung 500 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309738 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309738 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000264AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 63466-71-7, 115-86-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL