Learn More
EPA-Methode 525.3 PCB-Gemisch 500 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308924 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308924 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000346AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 110∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 149∣PCB No. 153∣PCB No. 18∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 44∣PCB No. 52∣PCB No. 70∣PCB No. 8
CAS 2051-62-9, 2051-60-7, 38380-03-9, 31508-00-6, 35065-28-2, 38380-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 110∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 149∣PCB No. 153∣PCB No. 18∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 44∣PCB No. 52∣PCB No. 70∣PCB No. 8
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PCB 3 (4-Chlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 110 500 μg/mL∣PCB No. 118 500 μg/mL∣PCB No. 138 500 μg/mL∣PCB No. 149 500 μg/mL∣PCB No. 153 500 μg/mL∣PCB No. 18 500 μg/mL∣PCB No. 180 500 μg/mL∣PCB No. 28 500 μg/mL∣PCB No. 44 500 μg/mL∣PCB No. 52 500 μg/mL∣PCB No. 70 500 μg/mL∣PCB No. 8 500 μg/mL