Learn More
EPA-Methode 525.2 Organochlorpestizidgemisch 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-trans-Permethrin∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Permethrin (mix of isomers)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| CAS | 51877-74-8, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 15972-60-8, 309-00-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (+)-trans-Permethrin∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Permethrin (mix of isomers)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (+)-trans-Permethrin 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Chlorobenzilate 100 μg/mL∣Chloroneb 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣cis-Permethrin (mix of isomers) 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣Endrin-aldehyde 100 μg/mL∣Etridiazole 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣trans-Nonachlor 100 μg/mL |