Learn More
EPA-Methode 525.1 PAH Mischung 384 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309167 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309167 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000384AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL