Learn More
EPA-Methode 524.2 Revisionsgemisch 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene |
| CAS | 513-88-2, 109-69-3, 78-93-3, 591-78-6, 79-46-9, 108-10-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1-Dichloropropanone-2 2000 mg/L∣1-Chlorobutane 2000 mg/L∣2-Butanone 2000 mg/L∣2-Hexanone 2000 mg/L∣2-Nitropropane 2000 mg/L∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 mg/L∣Acetone 2000 mg/L∣Acrylic acid methyl ester 2000 mg/L∣Acrylonitrile 2000 mg/L∣Allylchloride 2000 mg/L∣Carbon disulfide 2000 mg/L∣Chloroacetonitrile 2000 mg/L∣Diethylether 2000 mg/L∣Hexachloroethane 2000 mg/L∣Methacrylic acid-ethyl ester 2000 mg/L∣Methacrylic acid-methyl ester 2000 mg/L∣Methacrylonitrile 2000 mg/L∣Methyl iodide 2000 mg/L∣Methyl tert-butyl ether 2000 mg/L∣Nitrobenzene 2000 mg/L∣Propionitrile 2000 mg/L∣Tetrahydrofuran 2000 mg/L∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 2000 mg/L |