Learn More
EPA-Methode 515.3 Laborleistungsprüfung Mischung 406 12,5-25 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320295 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320295 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000406MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether
CAS 18625-12-2, 100-17-4, 7286-84-2, 6099-79-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloramben methyl ester 12.5 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 25 μg/mL∣4-Nitroanisole 25 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 25 μg/mL