Learn More
EPA-Methode 515.2 Nicht derivatisiertes Gemisch 404 100-500 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314380 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314380 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000404ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol
CAS 93-76-5, 51-36-5, 2136-79-0, 120-36-5, 88-85-7, 87-86-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Chlorthal-diacid 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Dinoseb 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 500 μg/mL