Learn More
EPA-Methode 505 Organochlor-Pestizidgemisch 383 100 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| CAS | 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL |