Learn More
EPA-Methode 5035, Hohe Konzentration, P/T Methanol, 10 ml, PFA-Schlauch mit intelligenter Abgabe, 100 Stück/Packung Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methanol |
| CAS | 67-56-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methanol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C H4 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methanol, Methyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 |
| SMILES | CO |
| IUPAC-Name | Methanol |
| Mehr anzeigen |