Learn More
EPA-Methode 501 Trihalomethane Gemisch 1005 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315164 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315164 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09001005ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
CAS 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromodichloromethane 100 μg/mL∣Chloroform 100 μg/mL∣Dibromochloromethane 100 μg/mL∣Tribromomethane 100 μg/mL