Learn More
EPA-Methode 200.8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/L Ag, 100 ml. Hergestellt aus unabhängigen Chargen Rohmaterial, VHG.™
Beschreibung
EPA-Methode 200.8: SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn; 10 mg/l Ag, 100 ml. Hergestellt aus unabhängigen Rohmaterialpartien.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L |