Learn More
EPA-Methode 1633 PFAS-Gemisch 10 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328582 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328582 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000753MW
Bringen Sie Ihre Chemieforschung voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28031
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid∣Sulfluramid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 83329-89-9, 812-70-4, 2991-50-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid∣Sulfluramid
Versandbedingung -18 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 10 μg/mL∣1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid 10 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 10 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 10 μg/mL∣N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide 10 μg/mL∣N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide 10 μg/mL∣N-Methylperfluorooctanesulfonamide 10 μg/mL∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanesulfonic Acid Sodium 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic acid sodium salt 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL∣Sulfluramid 10 μg/mL