Learn More
EPA-Methode 1631, 1N Bromid/1N Bromat in deionisiertem Wasser, 10 x 10 ml, PFA-Schläuche mit intelligenter Dosierung, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| CAS | 1-2-7758, 2-3-7758 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Potassium Bromate∣Potassium bromide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Industry Type | Umweltanalytik |
| Menge | 10 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Potassium Bromate 1 N∣Potassium bromide 1 N |