Learn More
EPA-Methode 1625 Kohlenwasserstoffgemisch 4000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 4000 μg/mL∣n-Docosane 4000 μg/mL∣n-Dodecane 4000 μg/mL∣n-Eicosane 4000 μg/mL∣n-Hexacosane 4000 μg/mL∣n-Hexadecane 4000 μg/mL∣n-Octadecane 4000 μg/mL∣n-Tetradecane 4000 μg/mL∣Octacosane 4000 μg/mL∣Tetracosane 4000 μg/mL∣Triacontane 4000 μg/mL |