Learn More
EPA CLP-Standards für flüchtige Stoffe niedriger Konzentration, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,2-Dibrom-3-Chlorpropan | 96-12-8 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| Bromochloromethan | 74-97-5 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | EPA CLP Volatiles Standards |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 106-46-7, 7732-18-5, 106-93-4, 95-50-1, 541-73-1 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | For US EPA CLP Methods |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,2-Dibromo-3-chloropropane,1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
| Menge | 1 ml |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- EPA CLP Volatiles Standards
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,4-dichlorobenzene,1,2-dibromoethane
Produkt nur für den Laborgebrauch