Learn More
Eppendorf™ Pipettenspitzen-Set
Optimal auf Eppendorf Pipetten abgestimmt gemäß EN ISO 8655
Marke: Eppendorf™ 0030073320
Additional Details : Gewicht : 0.76500kg
Beschreibung
- Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
- Gestelle können autoklaviert werden.
- Auch in PCR-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren, verfügbar
- 0.1 bis 10 μl- und 2 bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.
Spezifikation
50 bis 1250 μl | |
Grün | |
Ja |