Learn More
Eppendorf™ EP-tips™ Reload Pipettenspitzen
Die Bauteile können zu 100 % recycelt werden. Eppendorf™ EP-tips™ Nachfüll-Pipettenspitzen produzieren weniger Abfall als Einweggestelle.
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Red |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Format | Gestell |
Produktlinie | epT.I.P.S. |
Beschreibung
- Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
- Gestelle können autoklaviert werden.
- Auch in PCR-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren, verfügbar
- 0.1 bis 10 μl- und 2 bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.
Spezifikation
Red | |
Autoclavable | |
Gestell | |
epT.I.P.S. |