Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ SealMax Filterspitzen
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax-Filterspitzen kombinieren den zuverlässigen und bewährten Zwei-Phasen-Filter zum Schutz von Probe und Pipette mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere.
Marke: Eppendorf™ 0030078748
195.20 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.77600kg
Beschreibung
- ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Filterspitzen verfügen über einen einzigartigen und erprobten Zweiphasenfilter zum Schutz von Probe und Pipette
- Mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere
- Ideal geeignet für Methoden, bei denen die Erhaltung der Probenintegrität und die Vermeidung von Kreuzkontaminationen von entscheidender Bedeutung sind
- Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten, Aerosolen und Biomolekülen
- Keine PCR-hemmenden Additive
- Schutz der Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überaspiration
- PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
- Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und beste Qualität
- Ein Zertifikat über die Filtereffizienz nach EN1822 ist ebenfalls erhältlich
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
ja | |
76 mm | |
PCR-frei | |
960 Spitzen | |
10 Gestelle × 96 Spitzen | |
Luftpolsterung | |
Polypropylen |
ja | |
farblose Spitzen | |
EN 1822 | |
Gestell | |
Verbrauchsmaterialien | |
Blau | |
ep Dualfilter T.I.P.S.™ |