Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ SealMax Filterspitzen
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax-Filterspitzen kombinieren den zuverlässigen und bewährten Zwei-Phasen-Filter zum Schutz von Probe und Pipette mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere.
Marke:  Eppendorf™ 0030078705
180.00 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.98900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16452275
  • 225.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Filterspitzen verfügen über einen einzigartigen und erprobten Zweiphasenfilter zum Schutz von Probe und Pipette
  • Mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere
  • Ideal geeignet für Methoden, bei denen die Erhaltung der Probenintegrität und die Vermeidung von Kreuzkontaminationen von entscheidender Bedeutung sind
  • Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten, Aerosolen und Biomolekülen
  • Keine PCR-hemmenden Additive
  • Schutz der Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überaspiration
  • PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und beste Qualität
  • Ein Zertifikat über die Filtereffizienz nach EN1822 ist ebenfalls erhältlich
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
Spezifikation
0,5 bis 20 μl
ja
46 mm
PCR-frei
960 Spitzen
10 Gestelle × 96 Spitzen
Luftpolsterung
Polypropylen
ja
farblose Spitzen
EN 1822
Gestell
Verbrauchsmaterialien
Hellgrau
ep Dualfilter T.I.P.S.™