Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks - Filterpipettenspitzen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16452265 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 20 μl
1.000 bis 10.000 μl
2 bis 100 μl
2 bis 20 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1.000 μl
50 bis 1.250 μl
Reinigungsnachweise:
Forensischer DNA-Gütegrad
PCR Rein und Steril
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
240 Stück
480 Stück
960 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Reinigungsnachweise Farbcode unitSize
16452265 50 bis 1.250 μl PCR Rein und Steril Dunkelgrün 480 Stück
16462265 0,1 bis 5 ml PCR Rein und Steril Violett 120 Stück
16472265 0,2 bis 5 ml PCR Rein und Steril Violett 120 Stück
16455264 0,25 bis 2,5 ml PCR Rein und Steril Rot 240 Stück
16472255 0,1 bis 10 μl PCR Rein und Steril Dunkelgrau 960 Stück
16482255 0,1 bis 10 μl PCR Rein und Steril Mittelgrau 960 Stück
16492255 0,5 bis 20 μl PCR Rein und Steril Hellgrau 960 Stück
16402265 2 bis 20 μl PCR Rein und Steril Gelb 960 Stück
16412265 2 bis 100 μl PCR Rein und Steril Gelb 960 Stück
16422265 2 bis 200 μl PCR Rein und Steril Gelb 960 Stück
16432265 20 bis 300 μl PCR Rein und Steril Orange 960 Stück
16442265 50 bis 1.000 μl PCR Rein und Steril Blau 960 Stück
10029212 1.000 bis 10.000 μl PCR Rein und Steril Türkis 100 Stück
16402285 0,1 bis 10 μl Forensischer DNA-Gütegrad Mittelgrau 960 Stück
16412285 2 bis 20 μl Forensischer DNA-Gütegrad Gelb 960 Stück
16422285 2 bis 200 μl Forensischer DNA-Gütegrad Gelb 960 Stück
16432285 50 bis 1.000 μl Forensischer DNA-Gütegrad Blau 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 16452265 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030078594
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.™ Die Racks bieten Pipettenspitzen mit Filter in PCR-reiner und steriler Qualität, die einen zweifachen Schutz vor Kontamination für kritische Laboranwendungen gewährleisten und Präzision, Zuverlässigkeit und Hygiene in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellen.
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz vor Aerosolen (1) und Biomolekülen und schützen so Ihre Pipette und Probe.
  • Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
  • PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
  • Chargenspezifische Zertifikate sind verfügbar
  • Zertifikat über die Filtereffizienz gemäß EN 29463 verfügbar
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verbesserte Nachhaltigkeit durch 20 % geringeren Polypropylenverbrauch pro Gestell
  • AKT™ -kennzeichnet von der gemeinnützigen Organisation My Green Lab™ damit Sie im Hinblick auf Nachhaltigkeit eine fundierte Produktwahl treffen können.
  • (1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen Feststoffpartikeln oder flüssigen Tröpfchen in Luft oder in einem anderen Gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 bis 1.250 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Länge (metrisch) 103 mm
Reinigungsnachweise PCR Rein und Steril
Format Racks
Spitzenform Extra lang
Verpackung 480 Spitzen (5 Gestelle x 96 Spitzen)
Menge 480 Spitzen
Produkttyp Pipettenspitzen mit Filter
Enthält 5 Gestelle x 96 Spitzen
Farbcode Dunkelgrün
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion System
Produktlinie ep Dualfilter T.I.P.S
Material Polypropylen