Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
Marke:  Eppendorf™ 0030077598
78.72 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10029212
  • 98.40 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
Diese Spitzen verfügen über eine besondere, aus zwei Phasen bestehende Filterschutzbarriere aus hydrophobem Polyethylen. Die obere blaue Schicht bietet einen wirkungsvollen Schutz gegen kleine Aerosole und gegen Biomoleküle (DNA). Die untere Schicht fungiert als Vorfilter und schützt effizient gegen größere Aerosole, Tropfen, Spritzer und größere Flüssigkeitsmengen. Diese beiden Schichten zusammen ergeben einen hervorragend wirkenden Schutz gegen Kontamination durch Aerosole.
  • Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
  • PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
Spezifikation
Spezifikation
1000 bis 10000 μl
Steril
9.6 in.
EN 1822
DNA-Anwendungen, RNA-Anwendungen, Protein-Anwendungen, Zellkulturanwendungen
100 Pk.
Türkis
Polypropylene
Gefiltert
Türkis
243 mm
PCR
Gestell
Filter Tips