Learn More
Eosin Y Dinatriumsalz MP Biomedicals
Artikelnummer. 11462742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462742 25 g -
11472742 100 g -
11482742 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215247125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Summenformel C20H12Br4Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 745.904
MDL-Nummer MFCD00005040
InChI-Schlüssel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC-Name Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eosin Y Disodium Salt
Formelmasse 691.86
Farbe Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver