Learn More
Eosin Y-Dinatriumsalz, 10 %-ige Lösung, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482511 10 l 10 Liter
11452511 100 ml 100 Milliliter
11462511 500 ml -
11472511 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 CHF
    423.29 CHF / 10 Liter
    Sparen 21.71 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringert die Affinität von Mg2+-ATPase für ATP und erhöht die Enzymaffinität für Mg2+. Eosin Y Disodium Salt (10%-ige Lösung) von MP Biomedicals ist ein roter Xanthen-Farbstoff. Es ist ein als molekulare Photoelektrode fungierender und fluoreszenzverstä
Bei Konzentrationen über 10-50 μM (nahe μ100 M) verringert sich die Affinität der Mg2+-ATPase zum Ionenaktivator. Diese Verbindung fungiert als molekulare Photoelektrode über die Katalyse der durch sichtbares Licht angeregten Elektronentransferreaktion. Dieses Mittel verbessert auch das Fluoreszenz-Quenchvermögen durch Bildung eines Komplexes mit Polyvinulpyrrolidon. Als Gegenfärbung für Hämatoxylin verwendet.
Eosin-Y-Dinatriumsalz wird in Kombination mit Azure II verwendet: zur Darstellung morphologischer Details von Knochenmarkzellen; gepufferte Azure A/Eosin Y-Methode zum Nachweis von Zellgranula, Mikroorganismen und Zellkernen; zur Darstellung der Insektenmuskulatur; zum Nachweis von mit dem Mücken-Iridescent-Virus infizierten Zellen; Anwendung in Kombination mit Alaun-Hämatoxylin/Azure II zum Nachweis von Mastzellen, frühen nekrobiotischen Veränderungen in Zellen sowie von Protozoen, Rickettsien und Bakterien in Geweben; zum Nachweis von Volutingranula in beliebigen Mikroorganismen; Bonds 'Modifikation der Mann-Eosin-'Methylblau-Färbung zum Nachweis von Negri-Körpern in Ausstrichen; Harris-Färbung zum Nachweis von Leichen in Abstrichen, die der schwarzen Bevölkerung zugeordnet sind; Manns 'Methode zur Färbung von Negri-Körpern in Schnitten; Gridley-'Färbung zum Nachweis von Endamoeba in Gewebeschnitten; eine modifizierte Methenamin-Silbernitrat-Methode zum Nachweis von Endamoeba in Schnitten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Summenformel C20H12Br4Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 745.904
InChI-Schlüssel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein-Dinatriumsalz, Acid red 87, gelbliche Eosin-Lösung, Y-Eosin-Lösung, Y-Eosin
PubChem CID 91886399
IUPAC-Name Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Formelmasse 691.86
Menge 10 l
Physikalische Form Lösung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt