Learn More
Eosin B, zertifiziert, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10404891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10404891 25 g Glasflasche 25 Gramm
10404315 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409420250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 548-24-3
Summenformel C20H6Br2N2Na2O9
MDL-Nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Specifications
Chemischer Name oder Material Eosin B
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 0.96 to 1.22
Farbstoffgehalt 85% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Verpackung Glasflasche
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Farbe Braun bis violett-rot
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 624.06
Güte Rein