Learn More
Enzym-Lagerpuffer in PBS und Glycerin, autoklaviert, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470287
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15470287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63115.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Gefrierlagerung von Enzymen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Physikalische Form Flüssig
Menge 125 mL