Learn More
Enzymatic Digest Casein Hydrolysate, Thermo Scientific Chemicals
Enzymatic digest of casein.
216.24 CHF - 1174.59 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895378
|
Thermo Scientific
J12855.Q1 |
11.3 kg (25 lb.) |
1174.59 CHF
25 Pfund |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15815108
|
Thermo Scientific
J12855.P5 |
2.2 kg (5 lb.) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Synonym: Peptones
- pH: 6.6 to 7.5
- CAS: 65072-00-6
- MDLNumber: MFCD00282824
RUO – Research Use Only