Learn More
GVS Kit zur Probenahme von Umgebungsoberflächen
Artikelnummer. 32178651
Ansicht ändern
Click to view available options
Medientyp:
Butterfields-Lösung
D-E Neutralisierende Brühe
Gepufferter Pepton
Kochsalzlösung
Letheen-Bouillon
PBS
Pepton
Enthält:
Angehängter Schaumstoffabstrich
Separater Schaumstoffabstrich
Packungsgröße:
400 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medientyp Enthält Packungsgröße
32178651 D-E Neutralisierende Brühe Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177662 Butterfields-Lösung Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177963 Pepton Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178628 PBS Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178026 Butterfields-Lösung Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178021 Kochsalzlösung Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178109 Gepufferter Pepton Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178391 Letheen-Bouillon Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178520 Pepton Angehängter Schaumstoffabstrich 400 Stück
32178627 D-E Neutralisierende Brühe Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177776 PBS Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177617 Kochsalzlösung Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177562 Gepufferter Pepton Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
32177698 Letheen-Bouillon Separater Schaumstoffabstrich 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 32178651 Supplier GVS Supplier No. ESCKC2118X1656A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 CHF
    424.75 CHF / 400 Stück
    Sparen 37.25 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
GVS Umwelt-Oberflächen-Sammelsets in 10 ml füllen mit einem hochwertigen Schaumstoffabstrich auf.
  • Erhältlich in 10-ml-Füllvolumen
  • Mit hochwertigem Schaumstoffabstrich
  • Der Abstrich kann sicher an der Kappe befestigt werden und bietet einen praktischen 'Griff' für hervorragende Kontrolle beim Probenehmen
Specifications
Aussehen Lila bis gelb/trüb
Kulturmediumtyp D/E neutralisierende Bouillon
Farbe Violett bis Gelb
Nachweis von Bakteriizide oder bakteriostatische Wirkung antiseptischer und desinfizierender Chemikalien
Format Set, Schlauch, Schaumstoffabstrich
Medientyp D-E Neutralisierende Brühe
Produkttyp Vorbereitete mikrobiologische Röhrchen
Sterilität Unsteril
Testtyp Umwelttest
Füllvolumen 10 mL
Zusammensetzung Neutralisierende Mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltprobenahmen für Lebensmittel-, Pharma-, Biotechnologie- und Kosmetikindustrien
Enthält Angehängter Schaumstoffabstrich
Material Schaumstoffabstrich
Anzahl pro Packung 50
Verpackungsart Rack/Innenbox, Koffer
Menge 10 mL