Learn More
Jenway™ PH-Umweltelektrode mit S7-Anschluss zur Verwendung mit Modell 430
Beschreibung
- Typ: Kombination
- Art des Endes: Saugbalg
- pH-Bereich: 0-11
- Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C
- Gehäusematerial: Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kombination, versiegelt |
| Diaphragma | Ringförmige Keramik |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messungen bei niedrigen Temperaturen oder in Lösungen mit niedriger Ionenstärke. |
| Internes Bezugssystem | HgCl |
| Isopotentialpunkt | 0±20 mV |
| Reaktionszeit | 95 % des endgültigen Messwerts in 10 Sekunden |
| Steigung | 59.16 mV ±3 mV bei 25 °C |
| Spitzentyp | Saugbalg |
| Mehr anzeigen |