Learn More
Cytiva Envirochek™ Supor™ Probenkapsel
Envirochek™ Kapseln sind für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten in Wasser zugelassen.
Marke:  Cytiva 12110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17194221
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zugelassen für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten in Wasser gemäß EPA-Methode 1623.1 mit einem schnelleren, sichereren und einfacheren Protokoll als andere Methoden, einschließlich der Verarbeitung von bis zu 8 Proben auf einmal mit unserem Schüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Urethan-Kleber
1 μm
1300 cm2
Je 1
Hydrophiles PES
Unsteril
Polycarbonat
Gerader# Schlauchanschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Envirochek™ Supor™ Probenkapsel > Je 1