Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ umweltfreundliche Flüssig-Glasthermometer im Taschenformat
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,5 °C
±1 °C
Enthält:
Geschlossenes Kunststoffgehäuse
Geschlossenes Metallgehäuse
Kunststoffgehäuse mit Fenster
Metallfenstergehäuse
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zertifizierte EnviroKleen™ Thermometer verfügen über eine grüne, ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe-Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas Vollständig eintauchbare Thermometer im Taschenformat sind kompakte 160 mm (6,3 Zoll) lang Zum Schutz vor Bruch ist ein Gehäuse im Lieferumfang enthalten Die folgenden Gehäuseoptionen sind verfügbar: Kunststoff, mit Fenster - von Kunststoff umschlossen, mit einem offenen Fenster Metall, mit Fenster - von Metall umschlossen, mit einem offenen Fenster Geschlossen, aus Kunststoff - von einem abnehmbaren Kunststoffgehäuse umschlossen Geschlossen, aus Metall - von einem abnehmbaren Metallgehäuse umschlossen Aluminium Duplex - umhüllt von vernickeltem Messing mit einem offenen Fenster und in einem abnehmbaren Aluminiumgehäuse untergebracht Vernickeltes Messing, mit Fenster - umhüllt von vernickeltem Messing, mit einem offenen Fenster
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Hergestellt und getestet vom US-amerikanischem Qualitätsteam und umfasst eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Feldstudien, Abwasseraufbereitung und alle Anwendungen ldquo;unterwegsrdquo;. |
| Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
| Enthält | Geschlossenes Metallgehäuse |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 6,3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 160 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -5 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | −5 °C bis 50 °C |
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Mehr anzeigen |