Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ umweltfreundliche Flüssig-Glasthermometer im Taschenformat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16431265 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,5 °C
±1 °C
Enthält:
Geschlossenes Kunststoffgehäuse
Geschlossenes Metallgehäuse
Kunststoffgehäuse mit Fenster
Metallfenstergehäuse
Unterteilung:
0,5 °C
1 °C
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 16431265
Only null left
Add to basket
Add to basket
Umweltfreundliche tragbare Thermometer
Zertifizierte EnviroKleen™ Thermometer verfügen über eine grüne, ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe-Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas. Vollständig eintauchbare Thermometer im Taschenformat sind kompakte 160 mm (6,3 Zoll) lang. Zum Schutz vor Bruch ist ein Gehäuse im Lieferumfang enthalten.
Die folgenden Gehäuseoptionen sind verfügbar:
  • Kunststoff, mit Fenster - von Kunststoff umschlossen, mit einem offenen Fenster
  • Metall, mit Fenster - von Metall umschlossen, mit einem offenen Fenster
  • Geschlossen, aus Kunststoff - in einem abnehmbaren Kunststoffgehäuse
  • Geschlossen, aus Metall - in einem abnehmbaren Metallgehäuse
  • Aluminium Duplex - umhüllt von vernickeltem Messing mit einem offenen Fenster und in einem abnehmbaren Aluminiumgehäuse untergebracht
  • Vernickeltes Messing, mit Fenster - umhüllt von vernickeltem Messing, mit einem offenen Fenster
Order Info
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Hergestellt und getestet vom US-amerikanischem Qualitätsteam und umfasst eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Specifications
Zertifizierung/Konformität NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Feldstudien, Abwasseraufbereitung und alle Anwendungen “unterwegs”.
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Enthält Kunststoffgehäuse mit Fenster
Länge gesamt (angloamerikanisch) 6,3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 160 mm
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) -5 °C
Temperaturbereich (metrisch) -5°bis +50 °C
Genauigkeit ±0,5 °C
Unterteilung 0,5 °C