Learn More
Memmert™ Durchführung (Silikon)
Mit Silikonstopfen verschließbar
Marke: Memmert™ IPP110ecoD8
309.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardposition hinten (nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten)
- Feuchtigkeitsdicht, kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Klar | |
IPP110eco | |
Silikon | |
40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung (Silikon) > IPP110eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur