Learn More
Memmert™ Durchführung (Silikon)
Mit Silikonstopfen verschließbar
Marke:  Memmert™ HPP750ecoD8
309.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17119874
  • 341.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Standardposition hinten (nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten)
  • Feuchtigkeitsdicht, kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
HPP750eco
Silikon
40 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung (Silikon) > HPP750eco