Learn More
Memmert™ Durchführung recht Mitte/Mitte
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standardposition mitte rechts/mitte
- Nicht für die Modellgrößen 110 und 260 mit Lichtmodul
- Nicht für die Modellgröße 110 mit Lichtmodul
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPP750eco |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |