Learn More
Memmert™ Durchführung recht Mitte/Mitte
Artikelnummer. 17129834 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17129834
Marke: Memmert™ HPP410ecoF2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum seitlichen Einführen von Zuleitungen, mit Klappe verschließbar
  • Standardposition mitte rechts/mitte
  • Nicht für die Modellgrößen 110 und 260 mit Lichtmodul
  • Nicht für die Modellgröße 110 mit Lichtmodul
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP410eco
Durchmesser (metrisch) 23 mm