Learn More
Memmert™ Durchführung links (individuell platzierbar)
Mit Klappe verschließbar
Marke: Memmert™ HPP110ecoF4
261.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klappenverschluss der Eingangsöffnung in benutzerdefinierter Position (zu bestätigen) auf der linken Seite
- Kann durch die Klappe verschlossen werden
Spezifikation
Klar | |
Nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten, feuchtigkeitsdicht, kann durch Klappe und Silikonstopfen verschlossen werden | |
HPP110eco | |
23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung links (individuell platzierbar) > HPP110eco
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur