Learn More
Memmert™ Durchführung links (individuell platzierbar)
Artikelnummer. 17109884 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17109884
Marke: Memmert™ HPP750ecoF4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Klappe verschließbar
  • Klappenverschluss der Eingangsöffnung in benutzerdefinierter Position (zu bestätigen) auf der linken Seite
  • Kann durch die Klappe verschlossen werden
Spezifikation
Beschreibung Nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten, feuchtigkeitsdicht, kann durch Klappe und Silikonstopfen verschlossen werden
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP750eco
Durchmesser (metrisch) 23 mm