Learn More
Memmert™ Durchführung links Mitte/oben
Artikelnummer. 17150105 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 17150105
missing translation for 'mfr': Memmert™ IPP110ecoF1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum seitlichen Einführen von Zuleitungen, mit Klappe verschließbar
  • Standardposition links mitte/oben
  • Nicht für Modellgröße 110 mit Lichtmodul
Spezifikation
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP110eco
Durchmesser (metrisch) 23 mm