Learn More
Memmert™ Durchführung links Mitte/Mitte
Artikelnummer. 17190265 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17190265
Marke: Memmert™ IPP750ecoF0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum seitlichen Einführen von Zuleitungen, feuchtedicht, mit Klappe und Silikonstopfen verschließbar
  • Standardposition mitte links/mitte
  • Nicht für die Modellgröße 260 mit Lichtmodul
  • Nicht für die Modellgröße 110 mit Lichtmodul
Spezifikation
Beschreibung Feuchtigkeitsfest
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP750eco