Learn More
Memmert™ Durchführung links Mitte/Mitte
Zum seitlichen Einführen von Zuleitungen, feuchtedicht, mit Klappe und Silikonstopfen verschließbar
Marke: Memmert™ IPP1060ecoF0
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Standardposition mitte links/mitte
- Nicht für die Modellgröße 260 mit Lichtmodul
- Nicht für die Modellgröße 110 mit Lichtmodul
Spezifikation
Feuchtigkeitsfest | |
IPP1060eco |