Learn More
Memmert™ Durchführung (Silikon)
Feuchtedicht, mit Silikonstopfen verschließbar
Marke:  Memmert™ HPP260ecoF7
399.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17129794
  • 439.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-11-2025
Beschreibung
  • Individuelle Position auf der Rückseite (bitte Ort angeben; nicht in Kombination mit Beleuchtungseinheiten)
  • Feuchtigkeitsdicht, kann mit Silikonstopfen verschlossen werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
HPP260eco
Silikon
40 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Durchführung (Silikon) > HPP260eco