Learn More
Memmert Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for ICH260
Marke:  Memmert ICH260F0
Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for ICH260
Artikelnummer. 16336657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 CHF
    205.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.81 CHF
    9% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-03-2026