Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UN750plus, kundenspezifische Position links zu bestätigen
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UN750plusF4
175.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
- Klappenverschluss
- Kundenspezifische Position links zu bestätigen
Spezifikation
UN750plus Ofen | |
Eingangsanschluss | |
23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UN750plus, kundenspezifische Position links zu bestätigen > Kann verwendet werden mit: UN750plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur