Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm, Standardposition, Seite rechts, Mitte/oben, für Ich260
Artikelnummer. 16356657 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16356657
Marke: Memmert™ ICH260F3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch eine Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.
  • Eingangsanschluss mit klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Material Edelstahl
Typ Eingangsanschluss
Durchmesser (metrisch) 23 mm