Learn More
Sartorius Entris™ Präzisionswaagen
Für effektive und zuverlässige Wägeergebnisse in der täglichen Arbeit. Sartorius Entris™ Präzisionswaagen bieten eine einfache und klar strukturierte Bedienoberfläche, eine logische Tastenbelegung und hervorragende Lesbarkeit, sodass fehlerfreier Betrieb möglich ist.
Marke: Sartorius ENTRIS153I-1S
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
Internal | |
1 mg | |
ENTRIS153i-1S | |
1.3 sec. | |
230 x 303 x 136 mm |
150 g | |
2 mg | |
1 mg | |
Precision Balance | |
115 mm |