Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Beschreibung
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Green |
| Inhalt und Lagerung | Ambient |
| Format | Universalflasche |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Füllgewicht | 10,0 bis 10,3 g |
| Verpackungsart | 24 Universal Bottles with Screw Cap Closures/Box |
| Menge | 24/Packung |