Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Artikelnummer. 12693458
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10,0 bis 10,3 g
100 – 101,5 g
100-101,5 g
Format:
100 ml Sirup-Flasche
125 ml-Sirupflasche
Universalflasche
Menge:
10 x 100 ml
10 x 90 ml
24/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Format Menge unitSize
12693458 100 – 101,5 g 100 ml Sirup-Flasche 10 x 90 ml 1 Stück
13235649 10,0 bis 10,3 g Universalflasche 24/Packung -
12503946 100-101,5 g 125 ml-Sirupflasche 10 x 100 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12693458 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO1156J
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A selective enrichment broth for the detection of bile tolerent Gram-negative bacteria in microbiological examination of pharmaceutical products complying with EP/USP/JP/BP specification.
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® ARTG
Zertifizierung/Konformität EP/USP/JP/BP
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Herkunftsland Großbritannien
Format 100 ml Sirup-Flasche
Medientyp Fertignährmedien
Produkttyp Flaschenmedien
Füllgewicht 100 – 101,5 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anreicherungsbouillon für Enterobakterien
Verpackungsart Packung
Menge 10 x 90 ml
Spezies Enterobakterien