missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ent-Entecavir, TRC

Artikelnummer. 30005527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005527 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55890510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 188399-46-4
Summenformel C12H15N5O3
Synonym 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-6H-Purin-6-One∣[1R-(1,3,4α αβ)]-2-Amino-1,9-Dihydro-9-[4-Hydroxy-3-(Hydroxymethyl)-2-Methylencyclopentyl]-6H-Purin-6-One;

Spezifikation

Format Unverdünnt
Molekulargewicht 277.28
Produkttyp Verunreinigung
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 10 mg
Chemischer Name oder Material ent-Entecavir
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.