Learn More
Enrofloxacin, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11406981 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406981 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406981 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219901925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 CHF
    360.42 CHF / 25 Gramm
    Sparen 18.58 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungshinweise:
Enrofloxacin ist ein bakterizides Mittel. Wird typischerweise als Antibiotikum gegen folgende Gegensätze eingesetzt:
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Salmonella spp.
  • Klebsiella spp.
  • Pasteurella spp.
Wurde als Pflanzenfungizid verwendet.
Nutzungshinweis:
  • Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Wichtige Anwendungen:
  • Antibakteriell
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enrofloxacin
Physikalische Form Pulver
CAS 93106-60-6
Farbe Hellgelb
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 359.4 g/mol
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Enrofloxacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril